Butylacetat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
P036.1 P036.2
ROTHP036.1EA 93 CHF
ROTHP036.1 ROTHP036.2
Butylacetat
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 126
Melting Pt: –76 °C
Dichte: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 25
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM