Butylacetat ≥96%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: Essigsäurebutylester
22080.298EA 53.7 CHF
22080.298
Butylacetat ≥96%, TECHNICAL
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –76 °C
Dichte: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 25 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/94/721894.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96 %