Butylacetat 99.5+% zur elektronischen Verwendung (MOS) rückstandsfrei
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Essigsäurebutylester
ACRO327850010EA 67.1 CHF
ACRO327850010
Butylacetat 99.5+% zur elektronischen Verwendung (MOS) rückstandsfrei
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flash-Pt: 27 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/94/721894.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Barium (Ba) ≤0.01 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.02 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %