Isoamylacetat

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr

Synonyms: EssigsäureisopentylesterEssigsäureisoamylesterIsopentylacetatBirnenetherEssigsäure(3-methylbutyl)ester

EHERC10016270EA 68.9 CHF
EHERC10016270
Isoamylacetat
Isoamylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 25 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008946
CAS-Nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR