Diacetyl 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,3-Butanedione
107650050 107651000 107655000
ACRO107650050EA 40.7 CHF
ACRO107650050 ACRO107651000 ACRO107655000
Diacetyl 99%
Diacetyl
Formel: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Siedepunkt: 190
Melting Pt: 4…2 °C
Dichte: 0.985 g/cm³
Flash-Pt: 7 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008756
CAS-Nummer: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02985
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.98 to 0.99
Suitability (for Cu + Fe determination) Passes test