3,5-Heptandion 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
411260050 411260250
ACRO411260050EA 63.8 CHF
ACRO411260050 ACRO411260250
3,5-Heptandion 99%
3,5-Heptandion
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 172…173 °C (711 mmHg)
Dichte: 0.945 g/cm³
Flash-Pt: 57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015186
CAS-Nummer: 7424-54-6
EINECS: 231-054-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %