3,4-Hexandion 94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L06655.14 L06655.22
L06655.14EA 73.2 CHF
L06655.14 L06655.22
3,4-Hexandion 94%
3,4-Hexandion
Purity: 94% CAS No.: 4437-51-8 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.4120 Melting Point: -10° Boiling Point: 129-131° Beilstein Reference: 1700837 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00010237
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 129…131 °C
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 0.941
Flash-Pt: 29 °C (84 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010237
CAS-Nummer: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
UN: 1224
ADR: 3,III