Acetylaceton, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: ACAC, 2,4-Pentanedione
M-Clarity™ quality level = MQ100
05581-1ML-F 05581-5ML-F
05581-1ML-FEA 33.1 CHF
05581-1ML-F 05581-5ML-F
Acetylaceton, Supelco®
Acetylacetone
Formel: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 140.4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –23 °C
Dichte: 0.96945 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 30 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008787
CAS-Nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19f64503f6ec35059189727d6f68d7d94826c35&vid=988d7a5387ef3c322a4d7be99e1d67829f97153a&prid=web&clid=SAPDAM