Acetylaceton, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: ACAC, 2,4-Pentanedione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.09600.0100 1.09600.0500
1.09600.0100EA 60.9 CHF
1.09600.0100 1.09600.0500
Acetylaceton, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Acetylaceton
Formel: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 140,4
Melting Pt: –23 °C
Dichte: 0.96945 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 30
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008787
CAS-Nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3 (6.1) null
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point -23 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 138 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9 hPa (20 °C)
Flash Point 34 °C
Explosion Limit 2.4 - 11.4 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 340 °C
Evaporation number 20