2,3-Pentandion 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Pentane-2,3-dione
221470250 221471000 221475000
ACRO221470250EA 36.3 CHF
ACRO221470250 ACRO221471000 ACRO221475000
2,3-Pentandion 97%
2,3-Pentandion
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –52 °C
Dichte: 0.958 g/cm³
Flash-Pt: 18 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009313
CAS-Nummer: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %