4-Hydroxybutanon 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Hydroxy-2-butanone, 4-Hydroxybutan-2-one
L11456.14
L11456.22
L11456.14EA
98
CHF
L11456.14
L11456.22
4-Hydroxybutanon 95%
4-Hydroxybutanon
Purity: 95%
CAS No.: 590-90-9
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4310
Boiling Point: 73-76°/12mm
Beilstein Reference: 1737666
MDL No.: MFCD00059005
Formel:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Siedepunkt: 73…76 °C (12 mmHg) Dichte: 1.020 Flash-Pt: 89 °C (192 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059005 CAS-Nummer: 590-90-9 EINECS: 209-693-6 UN: 1993 ADR: 3,III |