Methoxyaceton 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
175730100 175730500
ACRO175730100EA 141 CHF
ACRO175730100 ACRO175730500
Methoxyaceton 96%
Methoxyaceton
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –66 °C
Dichte: 0.95 g/cm³
Flash-Pt: 25 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008768
CAS-Nummer: 5878-19-3
EINECS: 227-549-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation -63.5° to -67.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)