Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20067.320EA
145
CHF
20067.320
20067.290
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ MW: 58,08 g/mol Siedepunkt: 56.2 °C (1013 hPa) Melting Pt: –95.4 °C Dichte: 0.792 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: <–20 °C (closed cup) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.2 % |
Absorbance (345 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (350 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (360 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (345 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (350 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (360 nm) | Min. 98 % |