Aceton
Lieferant: EUROCLONE
|
Gefahr
|
EMR081001
EMR081025
EURLEMR081001EA
0
CHF
EURLEMR081001
EURLEMR081025
Aceton
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa) Melting Pt: –95,4 °C Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: <–20 °C (geschlossener Tiegel) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...