Schubladeneinsatz
Lieferant: Brand
BRND768510EA 124 CHF
BRND768510 BRND768505
Schubladeneinsatz
Schalen/Schüsseln/Töpfe Einsätze für Schubladen
PVC, weiß.
  • Ausführung mit 12 Fächern für Kleinteile, z.B. Magnetrührstäbchen
  • Ausführung mit 5 Fächern für verschieden große Kleinteile, z.B. Pipetten, Thermometer, Reagenzgläser, Spatel etc.
  • Glatte Oberflächen mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
Für die übersichtliche Aufbewahrung einer Vielzahl von Artikeln in Schubladen, auf Regalen oder am Arbeitsplatz.