Mikroröhrchenrack im 96-Well Mikroplatten-Format
Lieferant: Brand
781565 781566
738-0137EA 1170 CHF
738-0137 738-0138
Mikroröhrchenrack im 96-Well Mikroplatten-Format
Gestelle Reagenzglasgestelle
Unsteril, zum Einsatz im Roboter
  • Röhrchen und Racks sind bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285 autoklavierbar (keine Deckelmatten/-streifen)
  • Röhrchen, Racks und Deckel sind temperaturbeständig bis -80 °C
  • Codierte Röhrchen (A1 bis H12) und die für die Barcode-Etiketten geeigneten Seitenflächen der Racks erleichtern die Probenzuordnung