Aceton ≥99,5% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: DMKDimethylketonPropanon2-Propanon
E646-4LEA 383 CHF
E646-4L E646-1L E646-500ML
Aceton ≥99,5% ACS
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95,4 °C
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@330nm < 1
Abs.@340nm ≤ 0,1
Abs.@350nm ≤ 0,02
Abs.@400nm ≤ 0,01
Aldehyde ≤ 0,002%
Color (APHA) ≤ 10
Isopropyl Alcohol ≤ 0,05%
Methanol ≤ 0,05%
Purity ≥ 99,5%
Residue After Evaporation ≤ 0,001%
Löslichkeit (50%, CO2-freies Wasser) Pass
Substances Reducing Permanganate Test Pass
Titrable Acid ≤ 0,0003 meq/g
Titrierbare Base ≤ 0,0006 meq/g