Aceton 99.5+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
176800010 176800025 176805000 176800050 176800250 176800026
ACRO176800010EA 49.3 CHF
ACRO176800010 ACRO176800025 ACRO176805000 ACRO176800050 ACRO176800250 ACRO176800026
Aceton 99.5+% zur Analyse
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 56 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.79 g/cm³
Flash-Pt: –20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.05 ppm
KMnO4-reducing substance ≤5 ppm