Ethylmethylketon, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: EK 500 Additive, Ethyl methyl ketone, 2-Butanone, Butanone, MEK
M-Clarity™ quality level = MQ100
02469-5ML
02469-5MLEA 153 CHF
02469-5ML
Ethylmethylketon, Supelco®
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 79.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –86 °C
Dichte: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6af831572933510ffa2392677072474bdcc88d5f&vid=a80029aa70365a4d4ca6a25069e6156bae0fbe07&prid=web&clid=SAPDAM