Ethylmethylketon Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyms: MEKEthylmethylketonEK 500 Additiv2-ButanonMethylethylketonEthyl-methylketonMethyl-ethylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.09709.0005EA 323 CHF
1.09709.0005
Ethylmethylketon Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 79,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –86 °C
Dichte: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 12,06149
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/79/720379.jpg

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 292 g/l (20 °C)
Melting Point -86 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 79.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 105 hPa (20 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.3814 (15 °C)
Explosion Limit 1.8 - 11.5 %(V)
Density 0.805 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 514 °C
Saturation concentration 310 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 6.3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR