Filtriergestelle für Trichter
Lieferant: Brand
74511 74506
BRND74511EA 359 CHF
BRND74511 519-2711
Filtriergestelle für Trichter
Stative
PP-Platten zur Aufnahme von 2 bzw. 4 Trichtern mit einem oberen Außen-Ø von 50 bis 120 mm.
  • Mit Aluminium-Stativstange (Ø×L: 12,7×595 mm)
  • Trichterebene ist höhenverstellbar