Ethylmethylketon 99.7% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
389570010 389570025
ACRO389570010EA 109 CHF
ACRO389570010 ACRO389570025
Ethylmethylketon 99.7% für die HPLC
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
Siedepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –87 °C
Dichte: 0.806 g/cm³
Flash-Pt: –7 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.6 %
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0003 meq/g