4-Heptanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B21222.AE
B21222.AK
B21222.AEEA
49.4
CHF
B21222.AE
B21222.AK
4-Heptanon ≥98%
4-Heptanon
Purity: 98%
CAS No.: 123-19-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4070
Melting Point: -33°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1699049
Merck Reference: 14,3345
UN No.: 2710
MDL No.: MFCD00009403
Formel:
C₇H₁₄O MW: 114,19 g/mol Siedepunkt: 143…144 °C Melting Pt: –33 °C Dichte: 0.818 Flash-Pt: 48 °C (118 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009403 CAS-Nummer: 123-19-3 EINECS: 204-608-9 UN: 2710 ADR: 3,III Merck Index: 14,3345 |