VWR®, Abfallbeutel
Lieferant: VWR Collection
129-0582EA 446 CHF
129-0582 129-0583 129-0578 129-0584 129-0585 129-0586 129-0587 129-0588 129-0589 129-0579 129-0580 129-0581
VWR®, Abfallbeutel
Beutel Entsorgungsbeutel
Zur sicheren Entsorgung von Laborabfällen wie Pipettenspitzen, Einweg-Petrischalen, Probenröhrchen usw. PP, 40 µm dick, klar, mit oder ohne ‚Biohazard‘-Aufdruck.
  • Hitzebeständig bis 145 °C
  • Autoklavierbar