3-Pentanon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: Ethylketon
EHERC15981600EA 107 CHF
EHERC15981600
3-Pentanon
3-Pentanon
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 0,8148 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 13 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009320
CAS-Nummer: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03148