3-Hexanon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
146900100 146900500 146902500
146900100.EA 32.6 CHF
146900100. 146900500. 146902500.
3-Hexanon 98%
3-Hexanon
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –55.4 °C
Dichte: 0.81 g/cm³
Flash-Pt: 35 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009402
CAS-Nummer: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %