3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A17515.14
A17515.06
A17515.14EA
614
CHF
A17515.14
A17515.06
3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd ≥98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 2420-16-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Melting Point: 128-132°
MDL No.: MFCD00016981
Formel:
C₇H₅ClO₂ Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa) Melting Pt: 128…132 °C Dichte: 1.0404 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016981 CAS-Nummer: 2420-16-8 |