2-Pentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Methyl Propyl Ketone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05965.0500 8.05965.0100
8.05965.0500EA 151 CHF
8.05965.0500 8.05965.0100
2-Pentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Pentanon
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 100
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 0.809 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 7
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009400
CAS-Nummer: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06193
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 43 g/l (25 °C)
Melting Point -78 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 101 - 103 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 37 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3895 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 8.2 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 449 °C