2-Pentanon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
EHERC15981500EA 107 CHF
EHERC15981500
2-Pentanon
2-Pentanon
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –78 °C
Dichte: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 7 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009400
CAS-Nummer: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193