2-Octanon 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
129420250
129425000
129420025
129420250.EA
30.7
CHF
129420250.
129425000.
129420025.
2-Octanon 99+%
2-Octanon
Formel:
C₈H₁₆O Siedepunkt: 173 °C (760 mmHg) Melting Pt: –16 °C Dichte: 0.819 g/cm³ Flash-Pt: 55 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009540 CAS-Nummer: 111-13-7 EINECS: 203-837-1 UN: 1224 ADR: 3,III Merck Index: 13,04731 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Clarity of solution | Passes test |