2-Nonanon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Heptyl-methylketonMethyl-heptylketon
EHERC15623220EA 62 CHF
EHERC15623220
2-Nonanon
2-Nonanon
Formel: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009553
CAS-Nummer: 821-55-6
EINECS: 212-480-0