N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoracetamidMSTFA
HYPETS-48914EA 1110 CHF
HYPETS-48914
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199,25 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6