trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
346680050
346680250
346681000
ACRO346680050EA
39.4
CHF
ACRO346680050
ACRO346680250
ACRO346681000
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Formel:
C₆H₁₃NO Siedepunkt: 127 °C (14 mmHg) Melting Pt: 108…113 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067698 CAS-Nummer: 27489-62-9 EINECS: 248-492-8 UN: 3259 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 113 °C |
GC | ≥96.0 % |