2-Heptanon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
EHERC14127600EA 62 CHF
EHERC14127600
2-Heptanon
2-Heptanon
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 0,8111 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 43 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009513
CAS-Nummer: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04683