Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 40% in wässriger Lösung
Lieferant: ICN Biomedicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Acrylamid-Bis
ICNA11BIAC2902EA
446
CHF
ICNA11BIAC2902
ICNA11BIAC2903
Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 40% in wässriger Lösung
Acrylamid-Bis (32:1)
Lager Temperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00080848 UN: 3426 ADR: 6.1,III |