Acrylamid
Lieferant: G Bioscienes
Gefahr
Synonyms: Acrylsäureamid2-PropenamidPropensäureamidPropenamid
RC-001EA 272 CHF
RC-001
Acrylamid
Acrylamid
Formel: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 84,5 °C
Dichte: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 138 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008032
CAS-Nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg