Ethylnitroacetat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Nitroethansäureethylester, Nitroacetic ethyl ester
185170050 185170250 185171000
ACRO185170050EA 65 CHF
ACRO185170050 ACRO185170250 ACRO185171000
Ethylnitroacetat 98%
Ethylnitroacetat
Formel: C₄H₇NO₄
MW: 133.1 g/mol
Siedepunkt: 105…107 °C (25 mmHg)
Dichte: 1.199 g/cm³
Flash-Pt: 92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007403
CAS-Nummer: 626-35-7
EINECS: 210-944-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Identification Passes test for Chlorides
Residue after ignition ≤0.1 %