Ethylnitroacetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Nitroethansäureethylester, Nitroacetic ethyl ester
A14433.06
A14433.14
A14433.22
A14433.06EA
108
CHF
A14433.06
A14433.14
A14433.22
Ethylnitroacetat ≥97%
Ethylnitroacetat
Purity: 97%
CAS No.: 626-35-7
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.11
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4240
Odour: Weak
Boiling Point: 93-95°/10mm
Beilstein Reference: 1210027
MDL No.: MFCD00007403
Formel:
C₄H₇NO₄ Siedepunkt: 93…95 °C (10 mmHg) Dichte: 1.202 Flash-Pt: 92 °C (197 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007403 CAS-Nummer: 626-35-7 EINECS: 210-944-7 |