Natriumtriacetoxyborhydrid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO291821000EA 197 CHF
ACRO291821000 ACRO291820250 ACRO291825000
Natriumtriacetoxyborhydrid 97%
Natriumtriacetoxyborhydrid
Formel: C₆H₁₀BNaO₆
MW: 211,94 g/mol
Melting Pt: 114…118 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012211
CAS-Nummer: 56553-60-7
UN: 3396
ADR: 4.3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %