Methoxyessigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Methoxyacetic acid
B22917.0B
B22917.18
B22917.30
AB135072.1000
B22917.0BEA
380
CHF
B22917.0B
B22917.18
B22917.30
ABCRAB135072.1000
Methoxyessigsäure ≥97%
Methoxyessigsäure
Purity: 97%
CAS No.: 625-45-6
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4165
Odour: Odourless
pH: 1.6
Melting Point: 8°
Boiling Point: 202-204°
Beilstein Reference: 635800
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004308
Formel:
C₃H₆O₃ Siedepunkt: 202…204 °C Melting Pt: 8 °C Dichte: 1.174 Flash-Pt: 114 °C (237 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004308 CAS-Nummer: 625-45-6 EINECS: 210-894-6 UN: 3265 ADR: 8,II |