Lanthan(III)sulfat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Dilanthanum trisulphate hydrate
43106.22
43106.36
43106.22EA
170
CHF
43106.22
43106.36
Lanthan(III)sulfat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)sulfat Hydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 57804-25-8
Molecular Formula: La2(SO4)3.xH2O
Formula Weight: 566.00(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.821
Melting Point: dec. white heat
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011070
Formel:
La₂O₁₂S₃·H₂O MW: 584.02 Melting Pt: Zers. (Weißglut) Dichte: 2.821 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149760 CAS-Nummer: 57804-25-8 EINECS: 233-239-6 |