Lanthan(III)chlorid Hydrat 64,5 - 70%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Lanthanum trichloride hydrate
199151000 199155000 199150025
ACRO199151000EA 71.1 CHF
ACRO199151000 ACRO199155000 ACRO199150025
Lanthan(III)chlorid Hydrat 64,5 - 70%
Lanthan(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃La·H₂O
MW: 263,28 g/mol
Siedepunkt: 1000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149753
CAS-Nummer: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystals
Gravimetry 64.5 to 70 %