18-Pentatriacontanon ≥85%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41445.14
41445.22
41445.14EA
152
CHF
41445.14
41445.22
18-Pentatriacontanon ≥85%, technische Qualität
18-Pentatriacontanon
Purity: 97+%
CAS No.: 504-53-0
Molecular Formula: C35H70O
Formula Weight: 506.94
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 79-80°
Solubility: Soluble in benzene
MDL No.: MFCD00048491
Antiblocking agent
Formel:
C₃₅H₇₀O MW: 506.94 g/mol Siedepunkt: 543 Melting Pt: 79…80 °C Dichte: 0.84 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00048491 CAS-Nummer: 504-53-0 EINECS: 207-993-1 |