Ethinylcyclohexan 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Cyclohexylacetylene
H53418.14 H53418.06
H53418.14EA 824 CHF
H53418.14 H53418.06
Ethinylcyclohexan 98
Ethinylcyclohexan
Purity: 98% CAS No.: 931-48-6 Molecular Formula: C8H12 Formula Weight: 108.18 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4540 Boiling Point: 130-132° Beilstein Reference: 1815535 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001513
Formel: C₈H₁₂
MW: 108.18 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C
Dichte: 0.828
Flash-Pt: 18 °C (64 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001513
CAS-Nummer: 931-48-6
EINECS: 213-236-6
ADR: 3 II