Acetamid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyms: EthanamidEssigsäureamid
EHERC10011800EA 65.4 CHF
EHERC10011800
Acetamid
Acetamid
Formel: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Siedepunkt: 221,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 78…81 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008023
CAS-Nummer: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044