4-Iodbutylacetat 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyms:
Acetic acid 4-iodobutyl ester
H31826.09
H31826.18
H31826.09EA
112
CHF
H31826.09
H31826.18
4-Iodbutylacetat 96% stabilisiert
4-Iodbutylacetat
Stabilized with copper
Purity: 96%
CAS No.: 40596-44-9
Molecular Formula: C6H11IO2
Formula Weight: 242.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.5115
Boiling Point: 94-95°/5.5mm
MDL No.: MFCD00010664
Formel:
C₆H₁₁IO₂ MW: 242.06 g/mol Siedepunkt: 94…95 °C (5.5 mmHg) Dichte: 1.610 Flash-Pt: 91 °C (196 °F) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00010664 CAS-Nummer: 40596-44-9 |