4-Chlorbutylacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Acetic acid 4-chlorobutyl ester
B22582.14 B22582.22 B22582.36
B22582.14EA 76.1 CHF
B22582.14 B22582.22 B22582.36
4-Chlorbutylacetat ≥98%
4-Chlorbutylacetat
Purity: 98% CAS No.: 6962-92-1 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Cl Formula Weight: 150.61 Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.4350 Boiling Point: 81-83°/11mm Beilstein Reference: 1749681 MDL No.: MFCD00001013
Formel: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
Siedepunkt: 81…83 °C (11 mmHg)
Dichte: 1.076
Flash-Pt: 64 °C (147 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001013
CAS-Nummer: 6962-92-1
EINECS: 230-158-8