4-Brombutylacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Acetic acid 4-bromobutyl ester
A15632.09 A15632.18 A15632.30
A15632.09EA 87.3 CHF
A15632.09 A15632.18 A15632.30
4-Brombutylacetat ≥98%
4-Brombutylacetat
Purity: 98+% CAS No.: 4753-59-7 Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Br Formula Weight: 195.07 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.4600 Boiling Point: 96-97°/15mm Beilstein Reference: 1749695 MDL No.: MFCD00000263
Formel: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Siedepunkt: 96…97 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.348
Flash-Pt: 109 °C (228 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000263
CAS-Nummer: 4753-59-7
EINECS: 225-277-7