2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14635.1000 8.14635.9033
8.14635.1000EA 108 CHF
8.14635.1000 8.14635.9033
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat, Sigma-Aldrich®
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
Formel: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 1.0114 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041928
CAS-Nummer: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -25 °C
Molar Mass 176.21 g/mol
Boiling Point 217 - 218 °C
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 310 °C