Diaminomaleonitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B24328.14 B24328.22
B24328.14EA 67.7 CHF
B24328.14 B24328.22
Diaminomaleonitril 98%
Diaminomaleonitril
Purity: 98% CAS No.: 1187-42-4 Molecular Formula: C4H4N4 Formula Weight: 108.10 Melting Point: 178-182° dec. Beilstein Reference: 878333 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001870
Formel: C₄H₄N₄
MW: 108,1 g/mol
Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 178…182 °C (dec.)
Dichte: 1.360
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001870
CAS-Nummer: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III